Learn More
3-Vinipiridina (>90%), TRC
Código de producto. 30449970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30449970 1 g
30454581 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV4875001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-55-7
Fórmula molecular C7 H7 N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Nombre IUPAC 3-etienilpiridina
SMILES C=Cc1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Vinylpyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h2-6H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0578