Learn More
3-vinilfenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Vinylphenol |
| CAS | 620-18-8 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6,9H,1H2 |
| SMILES | Oc1cccc(C=C)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-etenilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0575 |