Learn More
Ácido 3-vinilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415297 5 g 5 g
15405297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32556.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28447-20-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Polymers were created by the imprinting of tri-O-acetyladenosine in acrylic polymer matrix with the use of methacrylic acid (MAA) or 3-vinylbenzoic acid (VBA) as a functional monomer and ethylene glycol dimethacrylate as a cross-linking agent. Nine active ester monomers based on 4-vinylbenzoic acid have been synthesized. Under free radical polymerization conditions these monomers could successfully be polymerized yielding reactive polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los polímeros se crearon mediante la impresión de tri-O-acetiladenosina en una matriz polimérica acrílica con el uso de ácido metacrílico (MAA) o ácido 3-vinilbenzoico (VBA) como monómero funcional y dimetacrilato de etilenglicol como agente de entrecruzamiento. Se han sintetizado nueve monómeros de éster activos basados en el ácido 4-vinilbenzoico. En condiciones de polimerización de radicales libres, estos monómeros se podrían polimerizar con éxito produciendo polímeros reactivos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, calor, luz, radiaciones ultravioletas e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28447-20-3
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00157038
Clave InChI VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4438231
Nombre IUPAC ácido 3-etenilbenzoico
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Vinylbenzoic acid
Punto de fusión 95°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-vinylbenzoic acid, 3-vinyl benzoic acid, 3-ethenyl-benzoic acid, benzoic acid,3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Vinylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Vinylbenzoic acid