Learn More
Ácido 3-ureidopropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ureidopropionic Acid |
| CAS | 462-88-4 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Ureidopropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9) |
| SMILES | NC(=O)NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(carbamoilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.053 |