Learn More
3-TYP, MedChemExpress
Código de producto. 16445146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445146 100 mg 100 miligramos
16434188 10 mg 10 miligramos
16430537 50 mg 50 miligramos
16406907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16445146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108331
MedChemExpress 3-TYP is a selective SIRT3 inhibitor, with an IC50 of 16 nM, more potent over SIRT1 (IC50=88 nM), SIRT2 (IC50=92 nM).
3-TYP is a selective SIRT3 inhibitor, with an IC50 of 16 nM, more potent over SIRT1 (IC50=88 nM), SIRT2 (IC50=92 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-TYP
Forma física Solid
CAS 120241-79-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6N4
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (855.29 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (114.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CN=NN2)=CC=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 146.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99.57%