Learn More
3-Tropanil-3,5-diclorobenzoato, + 99 %
Código de producto. 15424929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15424929 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15424929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62583.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El 5-antagonista3 de la serotonina HT
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza con más frecuencia para estudiar el papel de la SR-3. Los estudios sugieren que el bloqueo de SR-3 puede mejorar la neurotoxicidad inducida por la proteína beta-amiloide al interferir con el aumento de CA2+, y luego por la inhibición de la liberación de glutamato,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate
CAS 40796-97-2
Color Blanco
Fórmula molecular C15H17Cl2NO2
Número MDL RONG>
Cantidad 50 mg
Sinónimo bemesetron, bemesetronum, unii-o98t3677pa, tropyl 3,5-dichlorobenzoate, bemesetron usan:inn, bemesetronum inn-latin, dsstox_cid_22632, dsstox_rid_80063, dsstox_gsid_42632, tropanyl 3,5-dichlorobenzoate
Información de solubilidad Soluble to 100 mM in DMSO. Insoluble in water. Sparingly soluble in chloroform,and ethanol.
Clave InChI MNJNPLVXBISNSX-PBWFPOADSA-N
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3,5-diclorobenzoato
Peso molecular (g/mol) 314.206
PubChem CID 671690
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo