Learn More
3-tropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Tropanol |
| CAS | 7432-10-2 |
| Fórmula molecular | C8H15NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1C2CCC1CC(C2)O |
| Nombre IUPAC | 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 141.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1154 |