Learn More
Ácido 3-(Tritiltio)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446568 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15446568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60093.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 27144-18-9 | C22H20O2S | 348.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes, y también se utiliza en medicina.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Tritylthio)propionic acid
CAS 27144-18-9
Fórmula molecular C22H20O2S
Fórmula lineal (C6H5)3CSCH2CH2COOH
Número MDL MFCD00237291
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-tritylthio propanoic acid, s-trityl-3-mercaptopropionic acid, 3-tritylthio propionic acid, 3-tritylsulfanylpropionic acid, 3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, 3-tritylsulfanyl-propionic acid, 3-tritylmercapto propionic acid, s-trityl-beta-mercaptopropionic acid, propanoic acid, 3-triphenylmethyl thio, 3-tritylsulfanyl propanoic acid
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Clave InChI AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 3-tritilsulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 348.46
PubChem CID 262767
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.46
Porcentaje de pureza 97%