Learn More
Ácido 3-Tritilsulfanilpropiónico, TRC
Código de producto. 30452630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452630 100 g -
30452423 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889475100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27144-18-9
Fórmula molecular C22H20O2S
Peso molecular (g/mol) 348.46
Sinónimo 3-[(Triphenylmethyl)thio]propanoic Acid, 3-(Triphenylmethylthio)propionic Acid, 3-(Tritylthio)propanoic Acid, 3-(Tritylthio)propionic Acid, 3-[(Triphenylmethyl)mercapto]propionic Acid, NSC 96707, S-Trityl-3-mercaptopropionic Acid, β-(Tritylmercapto)propionic Acid
Nombre IUPAC ácido 3-tritilsulfanilpropanoico
SMILES OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Tritylsulfanylpropionic Acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1184