Learn More
3-(Trifenilfosforanilideno)tetrahidropiran-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11956021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956021 1 g 1 g
11966021 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440980010
 Artículo restringido
En stock
CAS 218282-19-0
Fórmula molecular C23H21O2P
Peso molecular (g/mol) 360.39
Número MDL MFCD20481847
Clave InChI PZGUKMFSICDTKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxan-2-one, 3-triphenylphosphoranylidene tetrahydropyran-2-one
PubChem CID 10594674
Nombre IUPAC 3-(trifenil-$l^{5}-fosfaniliden)oxan-2-ona
SMILES O=C1OCCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Punto de fusión 228.0°C to 230.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.39
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(3-(Triphenylphosphoranylidene)tetrahydropyran-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación