Learn More
3-(Trifenilfosforanilideno)dihidrofuran-2-(3H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11976021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976021 1 g 1 g
11986021 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440990010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
Añadir a la cesta
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34932-07-5
Fórmula molecular C22H19O2P
Peso molecular (g/mol) 346.37
Número MDL MFCD00065318
Clave InChI JUKRJGQYUNADDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2 3h-furanone, 3-triphenylphosphoranylidene, gamma-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, alpha-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-triphenylphosphoranylidene, 3-triphenylphosphoranylidene dihydro-2 3h-furanone, 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxolan-2-one, 3-triphenyl-, e5-phosphanylidene dihydrofuran-2 3h-one, .gamma.-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-oxotetrahydrofuran-3-ylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 97111
Nombre IUPAC 3-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)oxolan-2-ona
SMILES O=C1OCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 243.0°C to 246.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 73.24 to 79.34% (C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación