Learn More
Ácido benzoico 3-Trimetilstanil, TRC
Código de producto. 30456757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456757 25 mg -
30454159 10 mg 10 miligramos
30454157 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79719025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161767-56-2
Fórmula molecular C10 H14 O2 Sn
Peso molecular (g/mol) 284.93
Nombre IUPAC Ácido 3-trimetililnilbenzoico
SMILES C[Sn](C)(C)c1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trimethylstannyl Benzoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5O2.3CH3.Sn/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-2,4-5H,(H,8,9);3*1H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0016