Learn More
Sal sódica del ácido 3-(trimetilsilil)propiónico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt |
| CAS | 24493-21-8 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H9 O2 Si . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | sodio; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetilsililpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 172.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0834 |