Learn More
Sal sódica del ácido 3-(trimetilsilil)propiónico-d4, TRC
Código de producto. 30457015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457015 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796882100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CAS 24493-21-8
Fórmula molecular C6 2H4 H9 O2 Si . Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
SMILES [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC sodio; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetilsililpropanoato
Peso molecular (g/mol) 172.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0834