Learn More
Sal sódica de ácido-d4 de 3-(trimetilsilil)propiónico, átomo D del 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10535290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10535290 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10535290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432120010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
CAS 24493-21-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 atom% D
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9D4NaO2Si
Fórmula lineal (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Cantidad 1 g
Sinónimo sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimetilsililpropanoato
Peso molecular (g/mol) 172.27
PubChem CID 23688921
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98 atom% D
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.