Learn More
Ácido 3-(trimetilsilil)propiólico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480138 25 g 25 g
15460138 1 g 1 g
15470138 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53380.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5683-31-8 | C6H10O2Si | 142.23 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid may be used in the regioselective preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(trimetilsilil)propiólico puede utilizarse en la preparación regioselectiva de 1H-1,2,3-triazoles 1,5-trisustituidos. También se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5683-31-8
Fórmula molecular C6H10O2Si
Peso molecular (g/mol) 142.23
Número MDL MFCD00190216
Clave InChI IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethylsilyl propiolic acid, 3-trimethylsilyl propynoic acid, trimethylsilylpropiolic acid, 3-trimethylsilylpropynoic acid, 3-trimethylsilyl prop-2-ynoic acid, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl, tms-propynoic acid, acmc-209lul, 3-trimethylsilyl propynoicacid, 3-trimethylsilyl propalic acid
PubChem CID 2760863
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 105°C to 110°C (10mmHg)
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Punto de fusión 47°C to 49°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Fórmula lineal (CH3)3SiC≡CCO2H
Beilstein 1755674
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC ácido 3-trimetilsililprop-2-inoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.23
Porcentaje de pureza 97%