Learn More
3-(Trimetilsilil)propiolaldehído dietil acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 170°C to 172°C |
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyde diethyl acetal |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
| Índice de refracción | 1.431 |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CCH(OCH2CH3)2 |
| Número UN | UN1993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.35 |
| Porcentaje de pureza | 97% |