Learn More
Bromuro de 3-(trimetilsililo)propargil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide |
| Densidad | 1.3510g/mL |
| Punto de ebullición | 44°C to 45°C (2.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 62°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiC∽CCH2Br |
| Cantidad | 1 g |
| Gravedad específica | 1.351 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.