Learn More
Alcohol 3-(trimetilsilil)propargílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol is used as a reagent to synthesize Isbogrel, a Thromboxane A 2 (TXA 2) synthase inhibitor and also a TXA 2 receptor antagonist that has potential to treat asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El alcohol 3-(trimetilsilil)propargílico se utiliza como reactivo para sintetizar Isbogrel, un inhibidor de la sintasa del tromboxano A 2(TXA 2) y también un antagonista del receptor TXA 2que tiene potencial para tratar el asma.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y de agentes oxidantes. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, el calor y la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 170°C to 172°C |
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 66°C (150°F) |
| Índice de refracción | 1.451 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.865 |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CCH2OH |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 1902505 |
| Mostrar más |