Learn More
[3-[(trimetilsilil)oxi]-2-ciclohexen-1-il]-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-[(Trimethylsilyl)oxy]-2-cyclohexen-1-yl]-benzene |
| CAS | 108643-81-8 |
| Fórmula molecular | C15H22OSi |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Trimethyl[(3-phenyl-1-cyclohexen-1-yl)oxy]-silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22OSi/c1-17(2,3)16-15-11-7-10-14(12-15)13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,12,14H,7,10-11H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC1=CC(CCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | trimetil-(3-fenilciclohexen-1-il)oxisilano |
| Peso molecular (g/mol) | 246.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.144 |