Learn More
3-[(Trimetilsilil)etinil]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481248 25 g 25 g
15461248 1 g 1 g
15471248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55101.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80673-00-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80673-00-3
Fórmula molecular C10H13NSi
Peso molecular (g/mol) 175.306
Número MDL MFCD01863744
Clave InChI MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethylsilyl ethynyl pyridine, 3-trimethylsilylethynyl pyridine, 3-pyridylethynyl trimethylsilane, 3-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-3-ylethynyl silane, acmc-209pjw, 3-trimethylsilylethynylpyridine, trimethyl-2-3-pyridyl ethynyl silane, 1-3-pyridyl-2-trimethylsilylacetylene
PubChem CID 4100857
Nombre IUPAC trimetil(2-piridin-3-iletinil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.922 g/mL
Punto de ebullición 229°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido