Learn More
3-[(Trimetilsilil)etinil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15421128 1 g 1 g
15441128 250 mg 250 miligramos
15431128 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15421128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55012.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 190771-22-3 | C12H13NSi | 199.328 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190771-22-3
Fórmula molecular C12H13NSi
Peso molecular (g/mol) 199.328
Número MDL MFCD09260494
Clave InChI QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, benzonitrile,3-2-trimethylsilyl ethynyl, benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl, 3-trimethylsilanylethynylbenzonitrile, 3-trimethylsilanylethynyl-benzonitrile
PubChem CID 22570318
Nombre IUPAC 3-(2-trimetilsililetilinil)benzonitrilo
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Punto de fusión 42°C to 47°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.33
Porcentaje de pureza 97%