Learn More
Éster etílico de ácido 3-(Trimetilsililo)-2-propinoico, TRC
Código de producto. 30450488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450488 1 g 1 g
30450128 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7974901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16205-84-8
Fórmula molecular C8H14O2Si
Peso molecular (g/mol) 170.28
Sinónimo Propiolic acid, (trimethylsilyl)-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-(Ethoxycarbonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, Ethyl (trimethylsilyl)ethynylcarboxylate, Ethyl (trimethylsilyl)propiolate, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, Ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
Nombre IUPAC 3-trimetilsililprop-2-inoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0763