Learn More
3-Trimetilsilil-2-propin-1-ol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10720961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10720961 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10720961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313890010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Nombre de nota 99%
CAS 5272-36-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.8650g/mL
Punto de ebullición 76°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12OSi
Fórmula lineal (CH3)3SIC∽CCH2OH
Índice de refracción 1.4500 to 1.452
Número MDL MFCD00002913
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.865
Sinónimo 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
Clave InChI ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
Nombre IUPAC 3-trimetilsililprop-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 128.25
PubChem CID 78930
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación