Learn More
3-Trimetilsilil-2-oxazolidinona, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone |
| Densidad | 1.013 g/mL |
| Punto de ebullición | 99°C to 100°C (6 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 92°C (198°F) |
| Índice de refracción | 1.454 |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.26 |
| Forma física | Líquido |