Learn More
Sal sódica del ácido 3-(trimetilsilil)-1-propano-1,1,2,2,3,3-d6-sulfónico, TRC
Código de producto. 30450121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30450121 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30450121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796887100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethylsilyl)-1-propane-1,1,2,2,3,3-d6-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 284664-85-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H6 H9 O3 S Si . Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4,4-Dimethyl-4-(Silapentane-D6)-1-Sulfonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i4D2,5D2,6D2;
SMILES [Na+].[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[Si](C)(C)C)C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-trimetilsililpropano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 224.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0785
Porcentaje de pureza >95