Learn More
Bromuro de [3-(trimetilamonio)propil] metanetiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-(Trimethylammonium)propyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 220560-60-1 |
| Fórmula molecular | C7 H18 N O2 S2 . Br |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18NO2S2.BrH/c1-8(2,3)6-5-7-11-12(4,9)10;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | bromuro de trimetil(3-metilsulfonilsulfanilpropil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 292.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.9962 |