Learn More
3-Trimetoxisilil-propil-metacrilato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10274160 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274160 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 GR
1 options
Código de producto. 10274160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3350/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 2530-85-0
Punto de ebullición 190°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H20O5Si
Número MDL 8593
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
Clave InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropil 2-metilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 248.35
PubChem CID 17318
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.35g/mol
Forma física Líquido