Learn More
3-(Trimetoxisililo)propilo de acrilato, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716505 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716505 5 g Frasco de vidrio 5 g
10774565 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10716505 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426600050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4369-14-6
Fórmula molecular C9H18O5Si
Peso molecular (g/mol) 234.32
Número MDL MFCD00054803
Clave InChI KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropil prop-2-enoato
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0590g/mL
Punto de ebullición 95°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 123°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.059
Estabilizante stabilized with BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.32
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.