Learn More
Ácido 3-(trifluorometiltio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418857 5 g 5 g
11408857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19975.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 946-65-6 | C8H4F3O2S | 221.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946-65-6
Fórmula molecular C8H4F3O2S
Peso molecular (g/mol) 221.17
Número MDL MFCD00236337
Clave InChI IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PubChem CID 688330
Nombre IUPAC Ácido 3-(trifluorometilsulfanil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Punto de fusión 71°C to 74°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.18
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.