Learn More
3-(Trifluorometiltio)anilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410168 5 g 5 g
11400168 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23734.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 369-68-6 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
3-(Trifluoromethylthio)aniline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also involved in the regioselective Friedel-Crafts alkylation in hexafluoroacetone sesquihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(trifluorometiltio)anilina se utiliza como intermediario en síntesis orgánica. También participa en la alquilación de Friedel-Crafts regioselectiva en el sesquihidrato de hexafluoroacetona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-68-6
Fórmula molecular C7H6F3NS
Peso molecular (g/mol) 193.19
Número MDL MFCD00190130
Clave InChI DENPAKQJZNDKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethylthio aniline, 3-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 3-trifluoromethyl thio aniline, 3-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 3-trifluoromethyl thio, benzeneamine, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 2735939
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilsulfanil)anilina
SMILES NC1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethylthio)aniline
Densidad 1.348
Punto de ebullición 221°C to 224°C
Temperatura de inflamación 103°C (218°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 96%