Learn More
Clorhidrato de 3-trifluorometilfenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Trifluoromethylphenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 3107-33-3 |
| Fórmula molecular | C7H8ClF3N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)hydrazine Hydrochloride, [3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-11;/h1-4,12H,11H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [3-(trifluorometil)fenil]hidrazina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0328 |