Learn More
Ácido 3-trifluorometilfenilborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702104 5 g Frasco de vidrio 5 g
10180462 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359750050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1423-26-3 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423-26-3
Fórmula molecular C7H6BF3O2
Peso molecular (g/mol) 189.93
Número MDL MFCD00151854
Clave InChI WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride
PubChem CID 2734388
Nombre IUPAC ácido [3-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethylphenylboronic acid
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 165°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.93
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Trifluoromethylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.