Learn More
Anhídrido 3-trifluorometilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436637 1 g 1 g
15446637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33779.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25753-15-5
Fórmula molecular C16H8F6O3
Peso molecular (g/mol) 362.23
Número MDL MFCD09757594
Clave InChI BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 599431
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)benzoil] 3-(trifluorometil)benzoato
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.23
Porcentaje de pureza 97%