Learn More
3-(Trifluorometil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337176 5 g 5 g
11327176 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07191.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 937-00-8 | C7H5F3S | 178.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937-00-8
Fórmula molecular C7H5F3S
Peso molecular (g/mol) 178.17
Número MDL MFCD00041142
Clave InChI SCURCOWZQJIUGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl thiophenol, 3-trifluoromethyl benzenethiol, 3-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 3-trifluoromethylthiophenol, m-trifluoromethylthiophenol, 3-mercaptobenzotrifluoride, m-trifluoromethyl benzenethiol, benzenethiol, 3-trifluoromethyl, pubchem4600
PubChem CID 136751
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)bencenotiol
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(S)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Punto de ebullición 71°C to 72°C (20 mmHg)
Olor Stench
Índice de refracción 1.49
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1943114
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 97%