Learn More
3-(Trifluorometil)tiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481170 1 g 1 g
15433447 250 mg 250 miligramos
11491170 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26311.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53515-17-6 | C8H6F3NS | 205.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53515-17-6
Fórmula molecular C8H6F3NS
Peso molecular (g/mol) 205.20
Número MDL MFCD01567258
Clave InChI WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl thiobenzamide, 3-trifluoromethylthiobenzamide, 3-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3-trifluoromethyl-thiobenzamide, amino 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thione, acmc-20amye, pubchem5483, maybridge1_008312
PubChem CID 2777849
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)bencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.2
Porcentaje de pureza 97%