Learn More
3-(Trifluorometil)estireno, + 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10036122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10036122 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10036122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388010010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)styrene
CAS 402-24-4
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1610g/mL
Punto de ebullición 64.5°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7F3
Fórmula lineal CH2CHC6H4CF3
Índice de refracción 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00075481
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.161
Sinónimo 3-trifluoromethyl styrene, 1-trifluoromethyl-3-vinylbenzene, 1-ethenyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-cf3c6h4ch=ch2, 3-trifluoromethylstyren, 3-vinylbenzotrifluoride, m-trifluoromethylstyrene, pubchem15477, 3-trifluoromethylstyrene, 1-trifluoromethyl-3-vinyl-benzene
Clave InChI ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(C=C)=C1
Nombre IUPAC 1-etenil-3-(trifluorometil)benceno
Estabilizante about 100ppm 4-tert.-butylcatechol
Peso molecular (g/mol) 172.15
PubChem CID 520986
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.15
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethyl)styrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.