Learn More
3-(Trifluorometil)salicilaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495617 250 mg 250 miligramos
15485617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32858.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 336628-67-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336628-67-2
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD03788529
Clave InChI ZUNOXMJBNMKYOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl salicylaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl, pubchem10111, 2-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 2779274
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES OC1=C(C=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
Punto de fusión 54°C to 59°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza ≥98%