Learn More
3-(Trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384016 1 g 1 g
11394016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17280.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3796-23-4 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3796-23-4
Fórmula molecular C6H4F3N
Peso molecular (g/mol) 147.1
Número MDL MFCD00100032
Clave InChI JTZSFNHHVULOGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-pyridine, m-trifluoromethylpyridine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline, pubchem8025, 3-cf3-pyridine, 5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 77417
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.28
Punto de ebullición 111°C to 114°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.4173
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1563102
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 97%