Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499718 1 g 1 g
15448166 250 mg 250 miligramos
15409728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63174.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590371-38-3 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590371-38-3
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD08234940
Clave InChI FBOSFEOQEZQFOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl isonicotinic acid, 3-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 3-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, pubchem22216, ksc268s9d, 3-trifluoromethylisonicotinic acid, 3-trifluoromethyl isonicotinicacid
PubChem CID 25210500
Nombre IUPAC ácido 3-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 95%