Learn More
3-(trifluorometil)pivalanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)pivalanilide |
| CAS | 1939-19-1 |
| Fórmula molecular | C12 H14 F3 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14F3NO/c1-11(2,3)10(17)16-9-6-4-5-8(7-9)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-N-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 245.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1027 |