Learn More
3-(Trifluorometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463317 250 mg 250 miligramos
11435590 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25851.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-31-0 | C6H11F3N | 154.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-31-0
Fórmula molecular C6H11F3N
Peso molecular (g/mol) 154.16
Número MDL MFCD02183561
Clave InChI JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O
PubChem CID 2760776
SMILES FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)piperidine
Densidad 1.16
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 28°C (83°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.393
Cantidad 250 mg
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl
Nombre IUPAC (3R)-3-(trifluorometil)piperidin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.15
Porcentaje de pureza 97%