Learn More
Hidróxido de 3-(trifluorometil)feniltrimetilamonio, 5 % p/v en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359408 5 mL 5 ml
11349408 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043284.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
Reacciones de transesterificación
Transesterification reactions.3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68254-41-1
Fórmula molecular C10H14F3NO
Peso molecular (g/mol) 221.223
Número MDL MFCD00059473
Clave InChI BFPOZPZYPNVMHU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide, m-tfptah, trifluoromethylphenyltrimethylammoniumhydroxide, 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide in methanol, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethyl phenyl azanium hydroxide, m-trifluoromethylphenyl trimethylammonium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium oxidanide, trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium hydroxide
PubChem CID 2760772
Nombre IUPAC trimetil-[3-(trifluorometil)fenil]azanio; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Cantidad 5 mL
Número UN UN2924
Información de solubilidad Miscible with water and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en metanol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide, 5% w/v in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol