Learn More
3-(trifluorometil)fenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| CAS | 368-78-5 |
| Fórmula molecular | C7H7N2F3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [3-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, 3-Trifluoromethylphenyl hydrazine, NSC 157345, m-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolylhydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-11/h1-4,12H,11H2 |
| SMILES | NNc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 176.14 |