Learn More
Clorhidrato de 3-(trifluorometil)fenilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364806 1 g 1 g
11354806 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32834.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3107-33-3
Fórmula molecular C7H8ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 212.6
Número MDL MFCD00100503
Clave InChI XVVBLYYGZHLQDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 3-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, n'-3-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride
PubChem CID 2733310
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]hidrazina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 98%