Learn More
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398545 1 g 1 g
11308555 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11996.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 368-78-5 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is used in the synthesis of N-2-diphenylhydrazinecarboxamides and N-2-diphenylhydrazine carbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(trifluorometil)fenilhidracina se utiliza en la síntesis de N-2-difenilhidrazinacarboxamidas y N-2-difenilhidracina carbotioamidas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-78-5
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.142
Número MDL MFCD00025093
Clave InChI RSESUCWJKLHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylhydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 3-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifloromethylphenylhydrazine, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride, pubchem3280, enamine_001261
PubChem CID 98650
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]hidrazina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Densidad 1.348
Punto de ebullición 80°C to 83°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 1 g
Beilstein 640075
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 95%