Learn More
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Código de producto. 10700801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700801 1 g Glass bottle 1 g
10700375 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333100010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-78-5
Número MDL MFCD00025093
Clave InChI RSESUCWJKLHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylhydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 3-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifloromethylphenylhydrazine, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride, pubchem3280, enamine_001261
PubChem CID 98650
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]hidrazina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3480g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 83.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H7F3N2
Fórmula lineal CF3C6H4NHNH2
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.348
Peso molecular (g/mol) 176.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Liquid