Learn More
3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427636 25 g 25 g
11417636 5 g 5 g
11309549 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14663.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2338-76-3 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2338-76-3
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD00001913
Clave InChI JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 3-trifluoromethylbenzylcyanide, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzyl cyanide, m-trifluoromethylphenylacetonitrile, m-trifluoromethylbenzyl cyanide, 3-trifluoromethylphenylacetonitrile, 3-trifluormethylbenzylcyanide, 3-trifluoromethyl benzeneacetonitrile
PubChem CID 75360
Nombre IUPAC 2-[3-(Trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densidad 1.187
Punto de ebullición 92°C to 93°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 909640
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.