Learn More
3-(Trifluorometilo)fenilacetona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10741271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741271 10 g Frasco de vidrio 10 g
10425295 1 g Frasco de vidrio 1 g
10626164 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186160100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 21906-39-8
Fórmula molecular C10H9F3O
Peso molecular (g/mol) 202.176
Número MDL MFCD00000397
Clave InChI JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.204g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CH2COCH3
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.18
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación