Learn More
3-(Trifluorometil)fenilacetona, 97 %, puede contener hasta un 5 % de monohidrato, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456170 25 g 25 g
11446170 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27095.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21906-39-8
Fórmula molecular C10H9F3O
Peso molecular (g/mol) 202.176
Número MDL MFCD00000397
Clave InChI JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl propan-2-one, m-trifluoromethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl acetone, 3-trifluormethyl phenylacetone, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-propanone, m-trifluoromethylphenylacetone, 2-propanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 89101
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Densidad 1.204
Punto de ebullición 89°C to 90°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta ≈5 % de monohidrato
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.18
Porcentaje de pureza 97%